Learn More
BRAND™ Pipeteador macro para pipetas
Código de producto. p-46908 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 15189393
Marca: BRAND™ 26200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sujeta con firmeza y rellena pipetas volumétricas y serológicas de 0,10 a 200 ml. El pipeteador macro proporciona un mejor flujo de aire para una compresión de fuelle sin esfuerzo. Una única palanca de pipeteo controla el llenado, el ajuste del menisco y la descarga.
Sujeta con firmeza y carga todas las pipetas volumétricas y serológicas de 0,10 a 200 ml.El pipeteador BrandTech™ macro proporciona un mejor flujo de aire para una compresión de fuelle sin esfuerzo.Una única palanca de pipeteo controla el llenado, el ajuste del menisco y la descarga.El filtro hidrófobo integrado y reemplazable de 3 μm (repuesto incluido) limita el exceso de aspiración de líquidos en el sistema de válvula.Esterilizable en autoclave a 121 °C.
El pipeteador ergonómico incluye un sistema de válvula exclusivo que proporciona un mejor flujo de aire para la compresión de fuelle sin esfuerzo.
  • Sujeta con firmeza y carga todas las pipetas volumétricas y serológicas de 0,10 a 200 ml
  • Una única palanca de pipeteo controla el llenado, el ajuste del menisco y la descarga
  • Una cómoda perilla de soplado situada sobre la palanca permite la dispensación exacta desde pipetas de soplado
  • Los controles fáciles de utilizar y su peso ligero (106 g) reducen el esfuerzo del pipeteo repetitivo
  • El filtro hidrófobo integrado y reemplazable de 3 μm (repuesto incluido) limita el exceso de aspiración de líquidos en el sistema de válvula
  • El adaptador de pipeta de silicona es sustituible
  • Todo el instrumento es esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Información de órdenes
  • Opción de cuatro colores
  • Tiempos de drenaje adecuados para instrumental de vidrio de clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipetas serológicas
Tipo de agarre Bulb
Material Polypropylene, Silicone Rubber
Número de canales 1
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pipeteador
Volumen (métrico) De 0,1 a 200 ml
Para utilizar con (equipo) Pipetas serológicas
Cantidad 1 unidad