Learn More
BRAND™ Accesorios y piezas para el sistema de dispensación remota de orgánicos Dispensette™III y Dispensette™
Tienda Brand ProductosDescription
- Las piezas y los accesorios Dispensette™ permiten montar la Dispensette™ en una pared, un soporte de anillo o un mueble del laboratorio.
- Dispensa volúmenes exactos directamente desde bidones y recargas a granel.
- Un filtro en el adaptador del bidón minimiza el riesgo de contaminación de reactivos de alta pureza.
- Un conector de liberación rápida con válvulas integradas permite un rápido cambio del recipiente a granel.
- El sistema de dispensación remota permite el almacenamiento del bidón hasta 10 metros (30 pies) de distancia de la Dispensette™.
- La altura máxima de entrega es de aproximadamente 1,2 m
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Conector de varilla de soporte para unidad de montaje en pared |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensette™III, Dispensette™ Organic |
| Cantidad | 1 unidad |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?