Descripción
- Tapas de cubeta redondas
- Encajan en cubetas ultramicro
- Proporcionan un sellado hermético
- Permite el almacenamiento de muestras a –20°
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tapa de cubeta |
| Color | Verde |
| Desechables | Sí |
| Material | Polietileno |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Para ultramicro cubetas UV |
| Forma | Redondo |