Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Matraces aforados de PMP de clase A con tapones NS
Código de producto. 11308553
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Junta cónica estándar:
19/26
Tolerancia:
0,15 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tolerancia unitSize
11308553 250 ml 19/26 0,15 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 11308553
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 67404
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
These Class A Volumetric Flasks with NS Stoppers, calibrated 'to contain', are an excellent break-resistant alternative to glass in the laboratory.
  • Cumplen las tolerancias de clase A según DIN EN ISO 1042
  • Fabricados con polimetilpenteno transparente de cristal
  • El certificado suministrado incluye el valor medio de la prueba y el lote (lote y año impresos en el producto)
  • La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no provoca que se superen de manera permanente los límites de tolerancia
  • Sin embargo, para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior de 60 °C
  • Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de tapón
Especificaciones
Calibración Calibrado “para contener” según DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Translúcido
Capacidad (métrico) 250 ml
Material PMP
Altura (métrico) 235 mm
Incluye Número de lote impreso, certificado de lote
Tipo de producto Volumetric Flask
Junta cónica estándar 19/26
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C máx.
Tolerancia 0,15 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Esterilidad Non-sterile
Forma del fondo Round
Tipo de tapón Tapón NS