Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates™ pureGrade™ S de 96 pocillos
Código de producto. 10469183 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Fondo transparente
Negro
Negro, Fondo transparente
Transparente
Forma del pocillo:
Cuadrado redondeado
Plano
U
V
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Forma del pocillo unitSize
10469183 Transparente Plano paquete de 50
10154183 Transparente U paquete de 50
10616953 Transparente V paquete de 50
10091963 Transparente Cuadrado redondeado paquete de 50
10513054 Blanco Plano paquete de 50
10479183 Negro Plano paquete de 50
10467863 Blanco, Fondo transparente Plano paquete de 50
10657333 Negro, Fondo transparente Plano paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10469183 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781662
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Microplacas estériles no tratadas para diversas aplicaciones
  • del congelador
  • Adherencia media
  • Esterilizado mediante radiación beta
  • Placas estándar disponibles en forma de U, V, F, C
  • Fondo transparente disponible en forma de F.
  • Con tapa
  • Disponible en color blanco o negro
  • Relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas blancas y negras para fácil identificación del pozo
  • Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Ensayos bacteriológicos, pruebas de detección, almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLA
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Adherencia media
Color Transparente
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 350 μL
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
Para utilizar con (aplicación) Ensayos bacteriológicos, cribado y almacenamiento
Cantidad 50/caja