Descripción
- del congelador
- Adherencia media
- Esterilizado mediante radiación beta
- Placas estándar disponibles en forma de U, V, F, C
- Fondo transparente disponible en forma de F.
- Con tapa
- Disponible en color blanco o negro
- Relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas blancas y negras para fácil identificación del pozo
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Ensayos bacteriológicos, pruebas de detección, almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLA |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Adherencia media |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 350 μL |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |