Descripción
- Superficie de PS no tratada
- Adherencia media
- Esterilizado mediante radiación beta
- Placa estéril para la mayoría de las aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Negro |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,1 ml |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |