Descripción
- Superficie de poliestireno
- Fijación media, no estéril
- Placa estándar para la mayoría de las aplicaciones
- Relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas blancas y negras para fácil identificación del pozo
- Placas de tiras disponibles
- Placas estándar disponibles en forma de U, V, F, C
- Fondos transparentes disponibles en forma de F.
- Disponible en color blanco o negro
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
- Adecuado para ensayos, cribado y almacenamiento homogéneos.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SLA |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 350 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |