Descripción
- Superficie de PS no tratada
- Fijación media, no estéril
- Placa estándar para la mayoría de las aplicaciones
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,1 ml |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |