Learn More
BRAND™ White Real-Time PCR (qPCR) 96-Well Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY, Standard Profile
Tienda Brand Productos
Descripción
Las tiras y placas de PCR blancas ofrecen resultados significativamente mejores el análisis de señales de fluorescencia y consecuentemente con la cuantificación De ADN replicado
- Sin ARNasa ni ADNasa
- Superficies lisas para optimizar la reproducción de la señal de fluorescencia
- Adecuado para usar en termocicladores comunes
- Dimensiones de pared extrafinas para proporcionar la transferencia térmica óptima y. tiempos de ciclo cortos
- Fabricado en las condiciones más modernas de las salas limpias
- Uniformalmente coloreado con dióxido de titanio (TiO2)
- Codificación alfanumérica en relieve azul y diseño de esquina de corte para facilitar la orientación
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Propiedad de unión | Untreated |
| Certificaciones/conformidad | DNA, DNase, RNase-free |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Envase | Bagged |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Mostrar más |