Learn More
BRAND™ 384-Well Skirted Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Código de producto. 10440095 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Clear
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color unitSize
10440095 Blanco paquete de 50
10751193 Clear paquete de 50
2 options
Código de producto. 10440095
Marca: BRAND™ 781358
Optimized for reliable and precise results in a wide range of PCR applications.
Las tiras y placas de PCR blancas ofrecen resultados significativamente mejores en el análisis de señales de fluorescencia y, en consecuencia, con la cuantificación de ADN replicado.
  • Sin ARNasa ni ADNasa
  • Superficies lisas para optimizar la reproducción de la señal de fluorescencia
  • Adecuado para usar en termocicladores comunes
  • Dimensiones de pared extrafinas para proporcionar la transferencia térmica óptima y. tiempos de ciclo cortos
  • Fabricado en las condiciones más modernas de las salas limpias
  • Uniformalmente coloreado con dióxido de titanio (TiO2)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Propiedad de unión Untreated
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Envase Bagged
Color Blanco
Desechables Single-use
Tipo de producto qPCR 384-well plate
Para utilizar con (equipo) Thermal Cyclers
Estilo de falda Fully skirted
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 0.03 mL
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Non-treated
Volumen total del pocillo (métrico) 0,03 mL
Forma del pocillo Conical Bottom (V-well)
Para utilizar con (aplicación) Optimizar los resultados al realizar RT-PCR cuantitativa
Sin ARNasa Yes