Includes
Una punta y un cierre; hay disponibles cierres y puntas de repuesto.
Manipule medios difíciles de pipetear como líquidos viscosos, espumosos o de alta presión de vapor con precisión y exactitud. Los líquidos deben ser compatibles con polipropileno y polietileno de alta densidad. Cuatro modelos codificados por colores cubren un intervalo de 100 μl a 10 ml.
- El pistón ajustado con junta está en contacto directo con el líquido aspirado para que los resultados sean reproducibles
- Las paredes se limpian hasta la última gota y las puntas se pueden utilizar repetidamente
- Exactitud: ≤±0,5%
- Reproducibilidad: ≤0,2%
- Presión máxima de entrada: 500 milibares
- Viscosidad máxima: CST de 20.000 (mm2/s)
- Densidad máxima: 13,6 g/cm3
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ≤±0,5% |
| Puntas compatibles | Transferpettor Tips, 1000-5000 μL |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Rojo |
| Material | Polypropylene |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de desplazamiento positivo |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos como soluciones de proteínas concentradas, aceites, grasas, resinas, medios de glicerina con alta presión de vapor, como alcohol, acetona e hidrocarburos |
| Incluye | Una punta y un cierre |
| Mostrar más |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.