Learn More
BRAND™ Pipeteadores transferpettor™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 μl
1000 μl
5 ml
10 ml
Color:
Amarillo
Naranja
Rojo
Verde
Incrementos:
1μL
0.01mL
10μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Una punta y un cierre; hay disponibles cierres y puntas de repuesto.
Manipule medios difíciles de pipetear como líquidos viscosos, espumosos o de alta presión de vapor con precisión y exactitud. Los líquidos deben ser compatibles con polipropileno y polietileno de alta densidad. Cuatro modelos codificados por colores cubren un intervalo de 100 μl a 10 ml.
- El pistón ajustado con junta está en contacto directo con el líquido aspirado para que los resultados sean reproducibles
- Las paredes se limpian hasta la última gota y las puntas se pueden utilizar repetidamente
- Exactitud: ≤±0,5%
- Reproducibilidad: ≤0,2%
- Presión máxima de entrada: 500 milibares
- Viscosidad máxima: CST de 20.000 (mm2/s)
- Densidad máxima: 13,6 g/cm3
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ≤±0,5% |
| Puntas compatibles | Transferpettor Tips, 100-500 μL |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Verde |
| Material | Polypropylene |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de desplazamiento positivo |
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos como soluciones de proteínas concentradas, aceites, grasas, resinas, medios de glicerina con alta presión de vapor, como alcohol, acetona e hidrocarburos |
| Incluye | Una punta y un cierre |
| Mostrar más |