Learn More
BRAND™ Placas de PCR de perfil bajo con faldón
Código de producto. 15634007 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color unitSize
15634007 Blanco paquete de 50
15328496 Transparente paquete de 50
2 options
Código de producto. 15634007
Marca: BRAND™ 781378
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con plásticos vírgenes de alta calidad y sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Termocicladores para unos resultados excelentes reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
  • Esterilizable en autoclave
  • Ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Las placas con faldón de perfil bajo de BRAND son compatibles con muchas de las principales marcas de termocicladores, incluidos BIORAD™ CFX 96, Agilent AriaMx, Amersham, Beckman™ CEQ, PEQLAB™, Techne™ TC-412, PCRmax, Flexi, Eppendorf™ Mastercycler™ y otros sistemas
  • Las placas para PCR blancas tienen un color uniforme con dióxido de titanio (TiO2) y superficies lisas para optimizar el reflejo de la señal de fluorescencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Propiedad de unión Untreated
Certificaciones/conformidad DNA, DNase, RNase-free
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase Bagged
Color Blanco
Desechables Single-use
Tipo de producto qPCR 96-well plate
Para utilizar con (equipo) Thermal Cyclers
Estilo de falda Fully skirted
Material Plástico
Volumen del pocillo (métrico) 0.15 mL
N.° de pocillos 96
Esterilidad Non-sterile
Tratamiento de superficie Non-treated
Forma del pocillo Conical Bottom (V-well)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) qPCR
Incluye Plates only
N.° por paquete 50
Perfil Bajo
Sin ARNasa Sí