Learn More
BRAND™ Cartuchos de dispensación de repuesto
Código de producto. 10065460 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
25 ml
2 ml
De 5 a 25 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 5
paquete de 7
Código de producto. 10065460
Marca: BRAND™ 704502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cartuchos de repuesto para los dispensadores para la parte superior de frascos Seripettor™ y Seripettor™ pro, y QuickSip
  • Estéril y no estéril
  • Para usar con los dispensadores para la parte superior de frascos Seripettor™, Seripettor™ pro y QuickSip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cartucho de dispensación
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (equipo) Seripettor™ / Seripettor™ pro / QuikSip