Learn More
BRAND™ Placas de PCR de perfil bajo con faldón elevado semifaldón
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4882090 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15604007 Transparente paquete de 50
15614007 Blanco paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15604007 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781373
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con plásticos vírgenes de alta calidad y sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Termocicladores para unos resultados excelentes reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
  • Esterilizable en autoclave
  • Ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Las placas estándar y de perfil bajo de BRAND son compatibles con la mayoría de las principales marcas de termocicladores, incluidos los™ 9800 7900 7500™ 96™™ sistemas Applied Biosystems Fast, HT y Fast, BIORAD CFX y Eppendorf Mastercycler.
  • Las placas de PCR blancas tienen un color uniforme con dióxido de titanio (TiO2) y superficies lisas para optimizar el reflejo de la señal de fluorescencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Propiedad de unión Untreated
Certificaciones/conformidad DNA, DNase, RNase-free
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase Bagged
Color Transparente
Desechables Single-use
Tipo de producto PCR 96-well plate
Para utilizar con (equipo) Thermal Cyclers
Estilo de falda Raised, semi-skirted
Material Polypropylene
Volumen del pocillo (métrico) 0.15 mL
N.° de pocillos 96
Esterilidad Non-sterile
Tratamiento de superficie Non-treated
Forma del pocillo Conical Bottom (V-well)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) qPCR
Incluye Plates only
N.° por paquete 50
Perfil Bajo
Sin ARNasa Sí