Learn More
BRAND™ Depósitos para reactivos BRAND™
Product Code. 10063970 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
40 bolsas de 5
En envase individual
Paquetes de 10
Unit Size:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 200
Product Code. Esterilidad Envase unitSize
10063970 No estéril Paquetes de 10 paquete de 10
10327202 Estéril 40 bolsas de 5 paquete de 200
10347392 Estéril En envase individual paquete de 100
3 options
Product Code. 10063970
Brand: BRAND™ 703459
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Fabricados en polipropileno de gran calibre para una durabilidad prolongada. Los depósitos de reactivos son esterilizables en autoclave y aptos para todos los pipeteadores de 8 y 12 canales. La versión no estéril incluye tapa.
  • Polipropileno de gran calibre
  • Apto para todas las pipetas de 8 y 12 canales
  • Esterilizable en autoclave
  • La versión no estéril incluye tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparent
Capacidad (métrico) 60 ml
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Tipo Depósito de reactivos
Para utilizar con (aplicación) Para uso con pipetas multicanal Con cubierta
Altura (imperial) 2,8 pulg
Altura (métrico) 7,11 cm
Incluye Tapa
Longitud (imperial) 5,5 pulg
Longitud (métrico) 13,97 cm
Envase Paquetes de 10
Cantidad 10/Pk.
Anchura (imperial) 4,6 in
Anchura (métrico) 11,68 cm
Esterilizables en autoclave
Canales 1
Desechables Limited-use
Forma del fondo V-bottom