Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 0.5 a 20 ul
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15184907 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Envase:
1 bolsa de 1000
A granel, 1 bolsa de 1000 unidades
Relleno de puntas, 10 rellenos de puntas, 96 cada una
TipBox, 5 cajas, 96 cada una
TipStack, 2 recargas de 5, 96 cada una
Cantidad:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
filtradas por:
Sin filtro
Estilo de punta:
Retención baja, Narrow
Universal
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
480 PCS
paquete de 1000
paquete de 480
paquete de 960
Código de producto. Envase Cantidad filtradas por Estilo de punta unitSize
15184907 TipBox, 5 cajas, 96 cada una 480/Pk. Sin filtro Universal 480 PCS
15164887 A granel, 1 bolsa de 1000 unidades 1000/Pk. Sin filtro Universal 1000 PCS
15114897 1 bolsa de 1000 10,000/Pk. Sin filtro Universal paquete de 1000
15104907 Relleno de puntas, 10 rellenos de puntas, 96 cada una 960/Pk. Sin filtro Universal paquete de 960
15174927 TipBox, 5 cajas, 96 cada una 480/Pk. - Retención baja, Narrow paquete de 480
15194917 TipStack, 2 recargas de 5, 96 cada una 960/Pk. - Universal paquete de 960
6 options
Código de producto. 15184907
Marca: BRAND™ 732204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de pipeta BrandTech™ BRAND™, de 0.5 a 20 μl permiten el pipeteo en microtubos y microplacas sin tocar las paredes. Las graduaciones marcadas a los 2 μl y 10 μl proporcionan una evaluación rápida del volumen. Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • El polipropileno no estéril de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA.
  • Las graduaciones marcadas a los 2 μl y 10 μl proporcionan una evaluación rápida del volumen.
  • Su diseño delgado permite pipetear en microtubos y microplacas sin tocar las paredes.
  • Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables
Puntas con retención ultrabaja
  • Fabricadas mediante un proceso físico-químico especial patentado
  • La superficie homogénea, libre de defectos, así producida tiene una tensión superficial baja.
  • Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
  • Para muestras biológicas que contengan detergentes como Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Las puntas son autoclavables a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades del material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción BIO-CERT™ Liquid Handling Quality
Volumen (métrico) De 0,5 a 20 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Color de gradilla Gris
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 1,8 in
Longitud (métrico) 46 mm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo inverso, placa de lavado, trabajo con pipetas multicanal
Formato Gradilla, TipBox
Estilo de punta Universal
Envase TipBox, 5 cajas, 96 cada una
Cantidad 480/Pk.
Tipo de producto Punta
Desechables Limited-use
Para utilizar con (equipo) Universal Fit Ultramicro
Graduado Sí
Material Polipropileno
Fit for Purpose PCR Ready
Graduaciones 2, 10 μl