Descripción
- El polipropileno no estéril de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA.
- Las graduaciones marcadas a los 2 μl y 10 μl proporcionan una evaluación rápida del volumen.
- Su diseño delgado permite pipetear en microtubos y microplacas sin tocar las paredes.
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso físico-químico especial patentado
- La superficie homogénea, libre de defectos, así producida tiene una tensión superficial baja.
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contengan detergentes como Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas son autoclavables a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades del material.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | BIO-CERT™ Liquid Handling Quality |
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 20 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Color de gradilla | Gris |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,8 in |
| Longitud (métrico) | 46 mm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Mostrar más |