Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes with Attached Caps
Código de producto. 11678439 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Transparente
Verde
Ámbar
Tipo de tapón:
Attached Snap Cap
Tapón a presión plano
Volumen (métrico):
1,5 ml
1.5 mL
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 500
Código de producto. Color Tipo de tapón Volumen (métrico) Esterilidad unitSize
11678439 Transparente Tapón a presión plano 1,5 ml No estéril 1000 PCS
30058499 Transparente Attached Snap Cap 1.5 mL No estéril paquete de 500
17493033 Amarillo Attached Snap Cap 1.5 mL No estéril paquete de 500
17403043 Azul Attached Snap Cap 1.5 mL No estéril paquete de 500
30058500 Verde Attached Snap Cap 1.5 mL No estéril paquete de 500
17413043 Naranja Attached Snap Cap 1.5 mL No estéril paquete de 500
30058501 Ámbar Attached Snap Cap 1.5 mL No estéril paquete de 500
7 options
Código de producto. 11678439
Marca: BRAND™ 780540
Edge
Fits most common microcentrifuge rotors for seamless integration into your lab workflow.
Encajan en la mayoría de los rotores comunes y se pueden centrifugar hasta 30.000 RCF (g) (10.000 x g para 0,5 ml; 20.000 x g para 1,5 ml; 30.000 x g para 1,5 ml y 2,0 ml con cierre de tapa a 20° C durante 20 min).
  • Fabricados con polipropileno puro
  • Los tubos altamente translúcidos están libres de destellos, burbujas de aire y estrías.
  • Los tapones forman un sellado hermético a prueba de fugas que resulta fácil de abrir, incluso con guantes, y son planos con un grosor uniforme para una perforación sin problemas.
  • Los tubos tienen un grosor de pared uniforme para ofrecer resultados repetibles.
  • Subdivisiones para la determinación aproximada del volumen.
  • Esterilizables en autoclave a 120° C (2 bar), conforme a DIN EN 285.
  • Los cierres de tapa están certificados como libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa.
  • Los tubos de colores simplifican la identificación de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin endotoxinas, ARNasa, ATP ni ADN
Color del tapón Clear
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave (a 120 °C)
Color Transparente
Material Polipropileno
Formato Tubo
Para utilizar con (aplicación) Centrifugation or room temperature storage
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Volumen (métrico) 1,5 ml
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tapón a presión plano
Forma del fondo Conical
RCF máx. RCF 20.000
Diámetro (métrico) 12.8 mm
Cantidad 1000/paq.
Tipo de producto Microtubo