Descripción
Encajan en la mayoría de los rotores comunes y se pueden centrifugar hasta 30.000 RCF (g) (10.000 x g para 0,5 ml; 20.000 x g para 1,5 ml; 30.000 x g para 1,5 ml y 2,0 ml con cierre de tapa a 20° C durante 20 min).
- Fabricados con polipropileno puro
- Los tubos altamente translúcidos están libres de destellos, burbujas de aire y estrías.
- Los tapones forman un sellado hermético a prueba de fugas que resulta fácil de abrir, incluso con guantes, y son planos con un grosor uniforme para una perforación sin problemas.
- Los tubos tienen un grosor de pared uniforme para ofrecer resultados repetibles.
- Subdivisiones para la determinación aproximada del volumen.
- Esterilizables en autoclave a 120° C (2 bar), conforme a DIN EN 285.
- Los cierres de tapa están certificados como libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa.
- Los tubos de colores simplifican la identificación de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin endotoxinas, ARNasa, ATP ni ADN |
| Color | Ámbar |
| Volumen (métrico) | 1,5 ml |
| Cantidad | 500/paq. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Fuerza máx. | 30.000 x g |
| Tipo de tapón | Tapón a presión plano |
| Mostrar más |