Descripción
- Optimizado para la inmovilización de IgG
- Alta capacidad de adherencia para moléculas con mezcla hidrófoba e hidrófila regiones
- Diseñado para minimizar la contaminación cruzada
- Relieve alfanumérico azul para una fácil identificación de los pocillos en placas estándar
- No estéril
Información de órdenes
El embalaje consiste 20 en pilas 5 de placas cada una (100 placas). Cada pila viene con una tapa.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Tipo de producto | 96-well Microplate |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 330 μL |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |