Descripción
- Superficie hidrofílica con grupos carboxilo e hidroxilo de libre acceso
- Se une fácilmente a los componentes del suero para la adhesión indirecta de las células
- Esterilizado por βradiación según las directrices ISO 11137 y AAMI para A. SAL de 10-6
- Cumplir con los requisitos de Ph. Y la USP 29
- Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
- Pruebas de endotoxinas realizadas (<0,01 EU/ml)
- Relieve alfanumérico naranja para una fácil identificación de los pocillos
Información de órdenes
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137, DIN ISO 10993 |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Grupos carboxilo e hidroxilo |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | 96-well microplate |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 360 μL |
| Mostrar más |