Learn More
BRAND™ Placas de 96 pocillos profundos
Código de producto. p-4363584 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen del pocillo (métrico):
0,3 ml
0,5 ml
1 mL
1,1 mL
1,2 ml
1,2 mL
2,2 ml
Formato:
Estándar
Forma del pocillo:
Base redonda (pocillo U)
Cuadrada
Redondo
Tamaño de la unidad:
1 paquete
24 PCS
32 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 50
Código de producto. Volumen del pocillo (métrico) Formato Forma del pocillo unitSize
10680763 0,5 ml Estándar Redondo paquete de 48
10060072 1,1 mL Estándar Redondo 32 PCS
10538971 1,1 mL Estándar Redondo paquete de 24
10089910 2,2 ml Estándar Cuadrada 24 PCS
17871242 1 mL Estándar Cuadrada paquete de 50
17881242 2,2 ml Estándar Cuadrada paquete de 50
10688819 1,2 ml Estándar Redondo paquete de 50
10493002 0,3 ml Estándar Redondo paquete de 48
15613987 1,2 mL Estándar Base redonda (pocillo U) 1 paquete
9 options
Código de producto. 10680763
Marca: BRAND™ 701346
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas placas de pocillos profundos se pueden apilar para un fácil almacenamiento.
Las placas de pocillo profundo BRAND™ son excelentes para el almacenamiento de muestras, los ensayos de detección de alto rendimiento (HTS) que requieren una placa madre, el cultivo celular y de tejidos, los ensayos inmunológicos y otras aplicaciones.
  • 96 o 384 pocillos y están disponibles en volúmenes de 0,3 ml, 0,5 ml, 1,1 ml y 2,2 ml.
  • Fabricados con propileno virgen de alta calidad (poliestireno para 13-882-51).
  • Las placas de polipropileno son esterilizables en autoclave y resistentes a una amplia variedad de productos químicos, incluidos los fenoles, el cloroformo y DMS.
  • Elija placas de polipropileno para uso en frío y almacenamiento criogénico de hasta - 80 °C.
  • Los pocillos están etiquetados con un patrón alfanumérico estándar para simplificar la identificación de las muestras y son apilables para facilitar el almacenamiento.
  • Las esquinas ranuradas facilitan la orientación en sistemas de manipulación de líquidos automatizados y de muestras robóticos.
  • Se pueden utilizar con cubiertas de alfombrillas flexibles o películas de sellado adhesivo para reducir la evaporación y la contaminación de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Clear
Tipo de producto Microplacas de ensayo de 96 pocillos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,5 ml
N.° de pocillos 96
Esterilidad Non-sterile
Tratamiento de superficie Non-treated
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Cubiertas de alfombrillas flexibles o películas de sellado adhesivo para reducir la evaporación y la contaminación de muestras
N.° por paquete 48
Perfil U-bottom
Cantidad 48 Pk.