Descripción
Las placas de pocillo profundo BRAND™ son excelentes para el almacenamiento de muestras, los ensayos de detección de alto rendimiento (HTS) que requieren una placa madre, el cultivo celular y de tejidos, los ensayos inmunológicos y otras aplicaciones.
- 96 o 384 pocillos y están disponibles en volúmenes de 0,3 ml, 0,5 ml, 1,1 ml y 2,2 ml.
- Fabricados con propileno virgen de alta calidad (poliestireno para 13-882-51).
- Las placas de polipropileno son esterilizables en autoclave y resistentes a una amplia variedad de productos químicos, incluidos los fenoles, el cloroformo y DMS.
- Elija placas de polipropileno para uso en frío y almacenamiento criogénico de hasta - 80 °C.
- Los pocillos están etiquetados con un patrón alfanumérico estándar para simplificar la identificación de las muestras y son apilables para facilitar el almacenamiento.
- Las esquinas ranuradas facilitan la orientación en sistemas de manipulación de líquidos automatizados y de muestras robóticos.
- Se pueden utilizar con cubiertas de alfombrillas flexibles o películas de sellado adhesivo para reducir la evaporación y la contaminación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Clear |
| Tipo de producto | Deep-well Plate |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1,1 ml |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |