Descripción
- Para usar con placas de 96 pocillos, de 364 pocillos y de pocillos profundos
- Las alfombrillas de polipropileno, polietileno y silicona son esterilizables en autoclave (el EVA no es esterilizable en autoclave).
- Mejora el sellado y reduce la evaporación de la muestra.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Solvent Or Alcohol Resistant | No Resistance |
| Material | Polyethylene |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.° por paquete | 24 |
| Formato | ANSI/SLAS |
| Precortados | No |
| Tipo de producto | Alfombrilla de cobertura |
| Mostrar más |