Learn More
BRAND™ Cubiertas de alfombrilla para placas de pocillos profundos
Código de producto. 10655903 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Plate Compatibility:
Microplaca, 1,1 ml
Microplaca, 2,2 ml
Placa de 384 pocillos profundos, 0,3 ml
Placa de 96 pocillos profundos, 0,5 ml
Placa de 96 pocillos profundos, 1,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 50
Código de producto. Plate Compatibility unitSize
10655903 Placa de 384 pocillos profundos, 0,3 ml paquete de 50
10089920 Microplaca, 1,1 ml paquete de 24
10315621 Microplaca, 2,2 ml paquete de 24
10585863 Placa de 96 pocillos profundos, 0,5 ml paquete de 50
11613149 Placa de 96 pocillos profundos, 1,2 ml paquete de 50
5 options
Código de producto. 10655903
Marca: BRAND™ 701357
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un sellado de tapón eficaz para cada pocillo. El uso de alfombrillas de cobertura reduce el volumen máximo de pocillos, pero mejora el sellado y reduce la evaporación de la muestra.
  • Para usar con placas de 96 pocillos, de 364 pocillos y de pocillos profundos
  • Las alfombrillas de polipropileno, polietileno y silicona son esterilizables en autoclave (el EVA no es esterilizable en autoclave).
  • Mejora el sellado y reduce la evaporación de la muestra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Solvent Or Alcohol Resistant No Resistance
Material Silicona
Esterilidad Non-sterile
Esterilizables en autoclave Autoclavable
N.° de pocillos 384
N.° por paquete 50
Formato ANSI/SLAS
Precortados No
Tipo de producto Alfombrilla de cobertura
adhesivo/a/s None
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa No
Perforable No
Intervalo de temperatura (métrico) Down to -80°C
Forma del pocillo Square
Plate Compatibility Placa de 384 pocillos profundos, 0,3 ml