Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduación a los 250, 500 y 1000 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
- Las puntas a granel son de color azul y las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 50 a 1000 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Longitud (métrico) | 7 cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Retención baja |
| Envase | TipStack, 10 gradillas de 96 piezas y dos cajas |
| Mostrar más |