Learn More
BRAND™ Matraces aforados de vidrio BLAUBRAND™, clase A, USP, certificado
Código de producto. 15623967 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
20 ml
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Color unitSize
15623967 10 ml NS 10/19 Ámbar paquete de 2
15158434 5 ml NS 10/19 Transparente paquete de 2
15192726 25 ml NS 10/19 Transparente paquete de 2
15188264 50 ml NS 12/21 Transparente paquete de 2
15178264 200 ml NS 14/23 Transparente paquete de 2
15158264 250 ml NS 14/23 Transparente paquete de 2
15891148 500 ml NS 19/26 Transparente paquete de 2
15359332 1000 ml NS 24/29 Transparente cada uno
15204069 2000 ml NS 29/32 Transparente cada uno
15613967 5 ml NS 10/19 Ámbar paquete de 2
15633967 20 ml NS 10/19 Ámbar paquete de 2
15262845 50 ml NS 12/21 Ámbar paquete de 2
15600327 200 ml NS 14/23 Ámbar paquete de 2
15282845 250 ml NS 14/23 Ámbar paquete de 2
15643967 500 ml NS 19/26 Ámbar paquete de 2
15663967 1000 ml NS 24/29 Ámbar cada uno
15123129 20 ml 10/19 Transparente paquete de 2
17 options
Código de producto. 15623967
Proveedor: BRAND™ 37462
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indispensable para la preparación de diluciones y soluciones estándar
  • Incluye tapón de vidrio con punta de goteo
  • La impresión de esmalte azul en contraste con la de los matraces transparentes garantiza una combinación óptima de resistencia y legibilidad
  • Disponibles en todos los tamaños ISO de 5 a 2000 ml
  • Disponibles en color transparente y ámbar
  • Fabricado con un bajo coeficiente de expansión, vidrio de borosilicato 3.3 químicamente resistente
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote USP adjunto en el embalaje original
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración To Contain
Certificaciones/conformidad USP
Material del cierre Glass
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio
Límite de error ±0.02 mL USP
N.º por caja 2 Pieces
Tipo de producto Volumetric Flask
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Graduated No
Mouth Style Narrow
Esterilidad Non-sterile
Clase A
Forma del fondo Round
Tamaño del tapón NS 10/19