Descripción
- Incluye tapón de vidrio con punta de goteo
- La impresión de esmalte azul en contraste con la de los matraces transparentes garantiza una combinación óptima de resistencia y legibilidad
- Disponibles en todos los tamaños ISO de 5 a 2000 ml
- Disponibles en color transparente y ámbar
- Fabricado con un bajo coeficiente de expansión, vidrio de borosilicato 3.3 químicamente resistente
- Se suministran con número de lote y un certificado de lote USP adjunto en el embalaje original
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | To Contain |
| Certificaciones/conformidad | USP |
| Material del cierre | Glass |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio |
| Límite de error | ±0.02 mL USP |
| N.º por caja | 2 Pieces |
| Tipo de producto | Volumetric Flask |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mostrar más |