Learn More
BRAND™ Frascos con revestimiento de seguridad ámbar
Código de producto. p-4389397 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10084221 250 ml cada uno
10094221 500 ml cada uno
10278211 1000 ml 1 PCS
3 options
Código de producto. 10084221
Marca: BRAND™ 704004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para proteger productos y muestras sensibles a la luz. Los frascos con recubrimiento de seguridad ámbar están hechos de vidrio sodocálcico con diseño cuadrado, que ahorra espacio. Incluyen tapones de rosca de polipropileno y anillos de vertido de LDPE.
Los frascos roscados con recubrimiento de etileno-acrilato están diseñadas para proteger productos y muestras sensibles a la luz.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • Diseño cuadrado que ahorra espacio
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 80 °C
  • Con tapón de rosca de polipropileno y anillo de vertido de LDPE
Para conservar el recubrimiento, no lo limpie a temperaturas superiores a 60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8,45 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Ámbar
Incluye Tapón de rosca de polipropileno, anillo de vertido de LDPE
Material Vidrio sodocálcico
Temperatura de funcionamiento 80 °C
Esterilidad Non-sterile
Closure Included Yes
Desechables Reusable
Graduated No
Boca Narrow, Threaded
Forma Square
Tipo de producto Frasco con revestimiento de seguridad
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable