Descripción
- Flexible, completamente faltado
- Sin ADNasa, ADN, ARNasa ni endotoxinas.
- Los espesores de pared extrafinos e uniformes permiten una transferencia óptima del calor y tiempos de ciclo cortos.
- Las superficies lisas del eje minimizan la adherencia de enzimas y ácidos nucleicos a la superficie, lo que garantiza que la reacción pueda funcionar por completo.
- La placa superior reforzada mantiene la placa de PCR plana incluso durante el calentamiento, lo que facilita su uso en sistemas automatizados como robots de pipeteo.
- Los bordes de los pocillos tienen forma para proteger contra la contaminación cruzada y proporcionar un sellado fiable con lámina de sellado adaptada a las placas.
- Las placas pueden llenarse mediante pipetas multicanal o sistemas robóticos.
- El diseño de la placa de PCR de paredes ultra finas facilita la transferencia de calor constante, rápida y precisa.
- El interior liso del vaso minimiza la adherencia de enzimas y ácido nucleico a las paredes.
- Los labios elevados de los pocillos protegen contra la contaminación cruzada, lo que permite un sellado fiable con la alfombrilla de sellado adaptada a las placas.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Propiedad de unión | Untreated |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | Bagged |
| Color | Clear |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de producto | PCR 384-well plate |
| Para utilizar con (equipo) | Thermal Cyclers |
| Mostrar más |