Descripción
- Placa estándar para el cultivo de líneas celulares adherentes
- PS-superficie con diferentes grupos químicos, tales como grupos carboxilo e hidroxilo, que son de libre acceso
- La superficie es hidrófila en comparación con la PS no tratada
- Los componentes del suero se enlazan fácilmente a los grupos químicos de libre acceso, lo que permite una adhesión indirecta de las células
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa, no citotóxicos
- Estéril
- Con tapas
Especificaciones
Especificaciones
| Tapa | Con tapa |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Grado de celda |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 120 μl |
| Forma del pocillo | Plano |
| Sin ADNasa | Sí |
| Sin ARNasa | Sí |
| Mostrar más |