Learn More
BrandTech™ BRAND™ 8-Strip PCR Tube8-Strip PCR Tubes with attached Single Caps, qPCR Compatible, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tipo de producto:
Tira de tubos
Volumen (métrico):
0,15 mL
0,2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Descripción
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras. Las tiras de tubos están disponibles con o sin tapones y se pueden adquirir por separado.
- Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
- Esterilizable en autoclave
- Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
- Compatible con la mayoría de bloques térmicos de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
- Disponibles en prácticos juegos de tubos/tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Color del tapón | Clear |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,15 mL |
| Cantidad | 120 Strips |
| Material del cierre | Polypropylene |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Material | Polipropileno |
| Sin ADNasa | Sí |
| Sin ARNasa | Sí |
| Mostrar más |