Learn More
BRAND™ BRANDplacas™ Tiras de insertos con pared lisa
Código de producto. 15690637 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Membrana de soporte:
PC
PET
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Membrana de soporte unitSize
15690637 8 μm PET paquete de 12
15650607 0,4 μm PC paquete de 12
15650637 8 μm PC paquete de 12
15639536 1 μm PC paquete de 12
15640627 3 μm PC paquete de 12
15243373 0,4 μm PET paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15690637 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 782870
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible con dos membranas de PC o PET
  • Estéril
  • Paredes lisas
  • Superficie cellGrade™ plus
  • Material de la membrana: Material de PC o PET para diferentes requisitos ópticos y visibilidad de células
  • Varios tamaños de poro de membrana para diferentes aplicaciones: 0,4μm, 1,0μm, 3,0μm, 8,0μm
  • 12 Tiras/paquete de cuatro pocillos cada una
Aplicaciones:
Estudios de secreción, cocultivo, estudios de migración, ensayos de quimiotaxis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forma del fondo Flat
Capacidad (métrico) 400 μL
Color Clear
Área de cultivo 0.6 cm2
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie cellGrade plus
Tipo Bandeja de inserción
Número de pocillos 4
Tamaño de poro 8 μm
Cantidad 12/Paq.
Membrana de soporte PET
Altura (métrico) 13.4 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.