Learn More
BRAND™ BRANDplacas™ Tiras de insertos con pared lisa
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Membrana de soporte:
PC
PET
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- Estéril
- Paredes lisas
- Superficie cellGrade™ plus
- Material de la membrana: Material de PC o PET para diferentes requisitos ópticos y visibilidad de células
- Varios tamaños de poro de membrana para diferentes aplicaciones: 0,4μm, 1,0μm, 3,0μm, 8,0μm
- 12 Tiras/paquete de cuatro pocillos cada una
Aplicaciones:
Estudios de secreción, cocultivo, estudios de migración, ensayos de quimiotaxis
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Flat |
| Capacidad (métrico) | 400 μL |
| Color | Clear |
| Área de cultivo | 0.6 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | cellGrade plus |
| Tipo | Bandeja de inserción |
| Número de pocillos | 4 |
| Tamaño de poro | 1 μm |
| Mostrar más |