Descripción
- Alta adherencia para moléculas con regiones predominantemente hidrófobas como lipoproteínas o péptidos
- PS, no estéril
- Relieve alfanumérico azul en placas sólidas claras, blancas y negras para facilitar la identificación de los pocillos
- Para ensayos de fase sólida con moléculas hidrófobas y fase líquida con moléculas hidrófilas, respectivamente
- Alternativa a la superficie immunoGrade™
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SLA |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | 96-well Microtitration Plate |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 330 μL |
| Mostrar más |