Learn More
BRAND™ BRANDplacas™ Tiras de insertos con sistema de abertura de entrada
Código de producto. 15660607 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Sin tratar
cellGrade plus
Membrana de soporte:
Membrana PC
PET
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Altura (métrico):
9 mm
13.4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Tratamiento de superficie Membrana de soporte Tamaño de poro Altura (métrico) unitSize
15660607 cellGrade plus Membrana PC 0,4 μm 13.4 mm paquete de 12
15650617 cellGrade plus Membrana PC 1 μm 13.4 mm paquete de 12
15387177 cellGrade plus Membrana PC 8 μm 13.4 mm paquete de 12
15610617 cellGrade plus PET 0,4 μm 13.4 mm paquete de 12
15387257 cellGrade plus PET 8 μm 13.4 mm paquete de 12
15650627 cellGrade plus Membrana PC 3 μm 13.4 mm paquete de 12
15650647 Sin tratar Membrana PC 0,4 μm 9 mm paquete de 12
15670647 Sin tratar PET 0,4 μm - paquete de 12
8 options
Código de producto. 15660607
Marca: BRAND™ 782801
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible con dos membranas de PC o PET
  • Estéril
  • Superficie cellGrade™ plus
  • Con canales de entrada que permiten un cambio de medios rápido y consistente, desde cultivo sumergido hasta cultivo airlift
  • Los canales de entrada permiten ajustar el nivel del medio sin dañar a. modelo de tejido
  • Material de la membrana: Material de PC o PET para diferentes requisitos ópticos y visibilidad de células
  • Varios tamaños de poro de membrana para diferentes aplicaciones: 0,4μm, 1,0μm, 3,0μm, 8,0μm
  • 12 Tiras/paquete de cuatro pocillos cada una
Aplicaciones:
Preparación automatizada in vitro de tejidos humanos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Flat
Capacidad (métrico) 400 μL
Color Clear
Área de cultivo 0.6 cm2
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie cellGrade plus
Tipo Tiras de inserción con sistema de abertura de entrada
Número de pocillos 4
Tamaño de poro 0,4 μm
Cantidad 12/Paq.
Membrana de soporte Membrana PC
Altura (métrico) 13.4 mm