Descripción
- Estéril
- Superficie cellGrade™ plus
- Con canales de entrada que permiten un cambio de medios rápido y consistente, desde cultivo sumergido hasta cultivo airlift
- Los canales de entrada permiten ajustar el nivel del medio sin dañar a. modelo de tejido
- Material de la membrana: Material de PC o PET para diferentes requisitos ópticos y visibilidad de células
- Varios tamaños de poro de membrana para diferentes aplicaciones: 0,4μm, 1,0μm, 3,0μm, 8,0μm
- 12 Tiras/paquete de cuatro pocillos cada una
Aplicaciones:
Preparación automatizada in vitro de tejidos humanos
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Flat |
| Capacidad (métrico) | 400 μL |
| Color | Clear |
| Área de cultivo | 0.6 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | cellGrade plus |
| Tipo | Tiras de inserción con sistema de abertura de entrada |
| Número de pocillos | 4 |
| Tamaño de poro | 1 μm |
| Mostrar más |