Descripción
- Superficie de inmunoensayo con fuerte afinidad a moléculas hidrófilas, como glicoproteínas y péptidos, anticuerpos con regiones predominantemente hidrófilas y ácidos nucleicos
- Relieve alfanumérico azul para una fácil identificación de los pocillos
- No estéril
Información de órdenes
El embalaje consiste 20 en pilas 5 de placas cada una (100 placas). Cada pila viene con una tapa.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Propiedad de unión | Hidrófilo |
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SLA |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplacas de 96 pocillos |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 350 μL |
| Mostrar más |