Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates hydroGrade™ de 96 pocillos
Código de producto. 10206813 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Forma del pocillo:
Plano
Redondo
Volumen total del pocillo (métrico):
330 μl
350 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10206813
Marca: BRAND™ 781782
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con una superficie fuertemente hidrófila para la adherencia de moléculas hidrófilas o para ensayos homogéneos con moléculas hidrófobas que permanecen en solución
  • Superficie de inmunoensayo con fuerte afinidad a moléculas hidrófilas, como glicoproteínas y péptidos, anticuerpos con regiones predominantemente hidrófilas y ácidos nucleicos
  • Relieve alfanumérico azul para una fácil identificación de los pocillos
  • No estéril
Información de órdenes
El embalaje consiste 20 en pilas 5 de placas cada una (100 placas). Cada pila viene con una tapa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Propiedad de unión Hidrófilo
Certificaciones/conformidad ANSI, SLA
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Tipo de producto Microplacas de 96 pocillos
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 350 μL
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie hydroGrade
Volumen total del pocillo (métrico) 350 μl
Forma del pocillo Plano
Para utilizar con (aplicación) Inmovilización de moléculas hidrófilas
Cantidad 100/caja