Learn More
BRAND™ Placas DE BRAN cellGrade™ 96-Bueno, tratamiento para cultivo celular, microplaca de fondo plano
Tienda Brand ProductosDescripción
- Superficie equivalente a poli-D-lisina con resultados análogos en cuanto al crecimiento celular y la morfología
- La adherencia celular optimizada reduce el daño celular debido al lavado frecuente
- Permite el cultivo sin suero y reducido en suero
- El tratamiento físico/químico tiene una larga vida útil a temperatura ambiente en comparación con recubrimientos biológicos
- Esterilizado por βradiación según las directrices ISO 11137 y AAMI para A. SAL de 10-6
- Cumplir con los requisitos de Ph. EUR. Y USP 29
- Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
- Pruebas de endotoxinas realizadas (<0,01 EU/ml)
- Relieve alfanumérico naranja para una fácil identificación de los pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137, USP 29 |
| Tapa | Con tapa |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Forma del pocillo | Plano |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de líneas celulares con las más altas demandas en sus medio ambiente |
| N.° por paquete | 5 |