Learn More
BRAND™ BRAN Dplates cellGrade™ 96-Bueno, cellGrade Plus-tratado, microplaca de fondo plano
Tienda Brand ProductosDescripción
- Superficie hidrofílica con grupos amino, carboxilo e hidroxilo de libre acceso
- La composición similar a la proteína permite la fijación celular directa
- Esterilizado por βradiación según las directrices ISO 11137 y AAMI para A. SAL de 10-6
- Cumplir con los requisitos de Ph. Y la USP 29
- Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
- Pruebas de endotoxinas realizadas (<0,01 EU/ml)
- Relieve alfanumérico naranja para una fácil identificación de los pocillos
Información de órdenes
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Propiedad de unión | Hidrófilo |
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137, DIN ISO 10993 |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 1/paq., 50/caja |
| Color | Blanco, Fondo transparente |
| Tipo de producto | 96-well microplate |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |