Learn More
BRAND™ Cubetas de poliestireno desechables de cuatro lados transparentes BRAND fluorescencia
Tienda Brand ProductosDescripción
- Cubetas desechables transparentes de cuatro caras de calidad superior BRAND para obtener los mejores resultados en aplicaciones de fluorescencia.
- Elija poliestireno para requisitos generales en el rango visible (340-800 nm).
- Elija cubetas de plástico UV patentadas con prácticamente ausencia de autofluorescencia para obtener la mejor relación señal/ruido para ensayos en el rango 230-800 nm.
- Trayectoria de luz de 10 mm para adaptarse a la mayoría de los fluorímetros.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Cubeta de fluorimetría |
| Descripción | Cubetas de cuatro lados transparentes BRAND para fluorimetría, poliestireno, paquete de 500 |
| Color | Transparent |
| Desechables | Single-use |
| Capacidad (métrico) | De 2,5 a 4,5 ml |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 12,5mm |
| Incluye | Cuvette only |
| Cantidad | 500 |
| Mostrar más |