Learn More
BRAND™ Cubetas desechables de cuatro lados transparentes para fluorescencia
Código de producto. 15643997 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100
500
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
15643997 500 paquete de 500
15594789 100 paquete de 100
2 options
Código de producto. 15643997
Marca: BRAND™ 759128
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubetas de alta calidad fabricadas en Alemania
  • Cubetas desechables transparentes de cuatro caras de calidad superior BRAND para obtener los mejores resultados en aplicaciones de fluorescencia.
  • Elija poliestireno para requisitos generales en el rango visible (340-800 nm).
  • Elija cubetas de plástico UV patentadas con prácticamente ausencia de autofluorescencia para obtener la mejor relación señal/ruido para ensayos en el rango 230-800 nm.
  • Trayectoria de luz de 10 mm para adaptarse a la mayoría de los fluorímetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Non-sterile
Tipo Cubeta de fluorimetría
Descripción Cubetas de cuatro lados transparentes BRAND para fluorimetría. Plástico UV patentado, paquete de 500
Color Transparent
Desechables
Capacidad (métrico) De 2,5 a 4,5 ml
Material Plástico UV patentado
Longitud (métrico) 12,5mm
Incluye Cuvette only
Cantidad 500
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 230 a 800 nm
Altura (métrico) 45mm
Para utilizar con (equipo) flourímetros
Anchura (métrico) 12,5mm
Para utilizar con (aplicación) fluorimetría
Trayectoria de luz 10 mm
Forma Rectangle