Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU con función de desprendido y aplicador de etiquetas en los viales y Brady Workstation LAB Suite
Código de producto. p-7214272
Click to view available options
Resolución:
300 ppp
600 ppp
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 17197021
Marca: Brady™ 307658
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
  • La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica BradyPrinter i7100 es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen.
  • Automatice la identificación de tubos de viales gracias al aplicador de etiquetas de viales que imprime y pega las etiquetas en los viales en menos de 2 segundos.
  • La impresora viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma inmediata.
  • Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio.
Especificaciones
Tipo de producto Printer
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Para utilizar con (equipo) THT Series Printers
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 9.92 in.
Anchura (métrico) 252,00 mm
Altura (imperial) 11.34 in.
Altura (métrico) 288,00 mm
Fondo (imperial) 20.47 in.
Fondo (métrico) 520,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 520,00 x 252,00 x 288,00 mm
Capacidad de color monocromo/a
Incluye Aplicador de etiquetas en los viales, un cable de alimentación de la UE, 2 núcleos de cinta vacíos, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés, un manual de usuario impreso en inglés y Brady Workstation Laboratory ID Suite
Idiomas Arabic, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Macedonian, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD card up to 512 GB
Velocidad de impresión 150,00 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Workstation, Windows based driver for 3rd party software use
Tipos de conector Ethernet;I/O connection;Bluetooth (optional);Wi-Fi (optional);Serial;USB
Sistema operativo Windows 7;Windows 8;Windows 10;Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2;Windows Server 2016
Peso (imperial) 26.46 lb.
Peso (métrico) 12 kg
Certificaciones/conformidad CE;FCC class A;FCC class CB;CCC;UL
Para utilizar con (aplicación) Labeling
Cantidad 1 Ea.
Garantía 2 Years
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de AC
Tensión 110 V
Alternate Part Number I7100300P-EUBWSVLA
Tipo de tapón EU