Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - UE con Brady Workstation LAB Suite
Código de producto. 17117021
Change view
Click to view available options
Resolución:
300 ppp
600 ppp
Descripción:
Con Brady Workstation LAB Suite
Con función de Peel y Brady Workstation LAB Suite
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Resolución Descripción unitSize
17117021 600 ppp Con Brady Workstation LAB Suite 1 set
17177011 300 ppp Con Brady Workstation LAB Suite 1 set
17197011 300 ppp Con función de Peel y Brady Workstation LAB Suite 1 set
17137021 600 ppp Con función de Peel y Brady Workstation LAB Suite 1 set
4 options
Código de producto. 17117021
Marca: Brady™ 306886
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen en muchos materiales diferentes dentro de los siguientes mercados: aeroespacial, defensa y transporte colectivo, electrónica, automoción, logística, electricidad, voz y datos y laboratorio.
  • Impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica
  • Ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen en muchos materiales diferentes dentro de los siguientes mercados:
    • Industria aeroespacial
    • Defensa y transporte colectivo
    • Industria electrónica
    • Automoción
    • Logística
    • Equipo eléctrico
    • Voz y datos
    • Laboratorio
  • Garantiza una impresión precisa en fundas, etiquetas, cintas, marcadores de cable y mucho más
  • La impresora viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma
  • Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio
Especificaciones
Tipo de producto Industrial Printer
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (métrico) 252,00 mm
Altura (métrico) 288,00 mm
Fondo (métrico) 460,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 460,00 x 252,00 x 288,00 mm
Capacidad de color monocromo/a
Descripción Con Brady Workstation LAB Suite
Incluye Cable de alimentación de la UE, 2 núcleos de cinta vacíos, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés, un manual de usuario impreso en inglés y Brady Workstation Laboratory ID Suite
Velocidad de impresión 150,00 mm/s
Resolución 600 ppp
Tipo de software Brady Workstation LAB Suite
Detalles de la fuente de alimentación Adaptador de AC
Alternate Part Number i7100-600-EU-LABS