Learn More
Brady™ BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer
Código de producto. 30242842
Click to view available options
Tipo de producto:
Impresora
Kit de impresora
Tipos de conector:
Cableado, Ethernet, USB 2.0, host USB
Con cable, Ethernet, USB 2.0, host USB, Wi-Fi
Alternate Part Number:
i5300-600-EU-BWS
i5300-600WF-EU-BWS
i5300-C-EU-BWS
i5300-C-EU-WF-BWS
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 30242842
Marca: Brady™ 322893
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Get fast and efficient precision printing for high-mix, high-volume labeling.
  • 300 dpi: prints small fonts with precision
  • Requires no calibration and no heat and speed setting adjustments
  • 20-second material changeovers, 5.08 mm to 101.6 mm label widths
  • Pauses, resumes and stores print jobs on printer in an adjustable queue with overwrite protection
  • 178 mm colour touchscreen and built-in auto cutter
  • Solid construction with an all-metal frame
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
  • Intuitive and easy to operate
Especificaciones
Tipo de producto Kit de impresora
Color Blue, Gray
Tipo de pantalla Color LCD Touchscreen
Material Plastic
Print Technology Transferencia térmica directa
Longitud (imperial) 15.8 in.
Anchura (imperial) 11.2 in.
Longitud (métrico) 401.32 mm
Anchura (métrico) 284.48 mm
Altura (imperial) 11 in
Altura (métrico) 279.40 mm
Dimensiones (L x An) 401.32 x 284.48 x 279.40 mm
Capacidad de color Monocolour
Tamaño de la pantalla 177.80 mm
Incluye Brady Workstation Suite
Idiomas English, Spanish, German, French, Dutch
Memoria 512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Modelo i5300-C-EU-WF-BWS
Velocidad de impresión 254.00 mm/s
Resolución 300 ppp
Tipo de software Brady Workstation, Windows
Tipos de conector Con cable, Ethernet, USB 2.0, host USB, Wi-Fi
Sistema operativo Windows™ 11, Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Server 2012, Windows™ Server 2012 R2, Windows™ Server 2016
Peso (imperial) 33 lb.
Peso (métrico) 15.0 kg
Certificaciones/conformidad CE, EAC, UKCA, cULus (US/Canada), FCC
Garantía 2 years
Detalles de la fuente de alimentación AC Adaptor
Tensión 100/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number i5300-C-EU-WF-BWS
Tipo de tapón EU