Learn More
Bradykinin (1-5), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
15475489 5 mg 5 miligramos
15485489 25 mg 25 miligramos
2 options
Código de producto. 15475489
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63233.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Biologically active fragment of bradykinin
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Biologically active fragment of bradykinin
Peso molecular 572.67
Tipo de producto Bradykinin (1-5)
Cantidad 5 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia H-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-OH