Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno BradyJet™
Descripción
- Ideales para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos
- El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
- Perfecto para la identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga y tubos de ensayo
- Resistente a productos químicos, resistente al frío, resistente a altas temperaturas, resistente a bajas temperaturas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Label |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BradyJet™ J2000 |
| Material | Polipropileno |
| Diámetro (imperial) | 47,75 mm (1,88 pulg) D.I. |
| Dimensiones (L x An) | 1 x 0,5 pulg |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Acabado | Mate |
| Mostrar más |